MAB3108
Anti-Maltose Binding Protein Antibody, clone 1H4
ascites fluid, clone 1H4, Chemicon®
Synonym(e):
MBP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H4, monoclonal
Speziesreaktivität
bacteria
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... Male(948538)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epitop-Tags & allgemeine Anwendung
Epitop-Tags
Immunoblotting: 1:1,000-1:5,000
Immunoprecipitation: not tested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable