Merck
431362
Sigma-Aldrich
Hydroxylamin -hydrochlorid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Hydroxylammoniumchlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2OH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
69.49
Beilstein:
3539763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
ACS reagent (specifications)
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
<10 ppm total metallic impurities
Glührückstand
≤0.05%
pH-Wert
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES String
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChIKey
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reaktant für die Herstellung von:
  • Organosilan-Aminen als starke Inhibitoren und Struktursonden des Influenza-A-Virus-M2-Protonkanals
  • Lamellarin-D-Analoga als Inhibitoren der Topoisomerase I und potenzieller Antitumorwirkstoffe
  • Azapeptid-Tokolytika als Inhibitoren des Prostaglandin-F2a-Rezeptors zur Vermeidung von Frühwehen
  • Mit Indolin-2-Onen spirokondensierten Thiazolidinonen als starke und selektive Inhibitoren der Mycobacterium tuberculosis-Protein-Tyrosin-Phosphatase B
  • Oral bioverfügbaren, chinolinbasierten, antidiabetischen Dipeptidylpeptidase-IV-Inhibitoren, die sich gegen Lys554 richten
  • Pyrimidin-Nukleosid-Derivaten mit Stickoxidspendern als virenhemmende Mittel
  • Gegen Adenosin-A2A-Rezeptoren und Adenosin-Transporter für die Neuroprotektion gerichteten Benzyladenosin-Verbindungen
  • Naphtholderivativen als Inhibitoren des Vanilloid-Rezeptors TRPV1 mit verbesserter Wirkung in zystometrischen Modellen der Harninkontinenz bei Ratten
Biochem./physiol. Wirkung
MAO-Inhibitor; hemmt die Thrombozytenaggregation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Erfüllt die A.C.S.-Reagenzspezifikationen.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
spleen
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lizethly Cáceres-Jensen et al.
International journal of environmental research and public health, 18(12) (2021-07-03)
The sorption behavior of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in the abundant agricultural volcanic ash-derived soils (VADS) is not well understood despite being widely used throughout the world, causing effects to the environment and human health. The environmental behavior and risk assessment
Klaus Urbahns et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(11), 3354-3357 (2011-05-03)
We have identified naphthol derivatives as inhibitors of the vanilloid receptor TRPV1 by high throughput screening. The initial lead showed high clearance in rats and has been optimized by enhancing the acidity of the phenol group. Compound 6b has reduced
Hironobu Maezaki et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(15), 4482-4498 (2011-07-12)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP-4) inhibition is a validated therapeutic option for type 2 diabetes, exhibiting multiple antidiabetic effects with little or no risk of hypoglycemia. In our studies involving non-covalent DPP-4 inhibitors, a novel series of quinoline-based inhibitors were designed
Shi, J.; et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22, 899-899 (2011)
Jun Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(35), 13844-13847 (2011-08-09)
We describe the use of organosilanes as inhibitors and structural probes of a membrane protein, the M2 proton channel from influenza A virus. Organosilane amine inhibitors were found to be generally as potent as their carbon analogues in targeting WT