Fortfahren mit
MAB1012
Anti-Alkalische-Phosphatase-Antikörper, E. coli, nur bakteriell
ascites fluid, Chemicon®
Synonym(e):
AP, Alk. Phos.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
13
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
E. coli
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
Immunogen
Epitop: E. coli, nur bakteriell
F201C1B
Application
Der Anti-Alkalische Phosphatase-Antikörper, E. coli, nur bakteriell, weist den Gehalt an alkalischer Phosphatase nach und wurde für die Verwendung in IP, WB und IC publiziert und validiert.
Western Blot mit 1:5.000. 42–45 kDa auf SDS-PAGE, reduzierende Gele für natürliches Monomer der alkalischen Phosphatase von E. coli. Fusionsproteine der alkalischen Phosphatase variieren in Abhängigkeit vom Ziel-Fusionsprotein.
Immunzytochemie: Reagiert mit E.-coli.- AP-Ziel-Fusionsprotein in acetonfixierten Zellpräparaten. 1:4000, andere Fixiermittel oder Bedingungen nicht getestet.
ASSAY:
Herstellung von E.-coli-TnphoA-Transformanten: Der E.-coli-Stamm CC118 wurde mit dem Plasmid pGEM-3Z transformiert, das TnphoA-Insertionsmutationen im P101-Gen von Mycoplasma hyorhinis enthält, das für ein Protein mit einem typischen N-terminalen prokaryotischen Einzelpeptid kodiert (Yogev et al. 1991).
Identifikation von Fusionsproteinen mit MAB1012-Transformanten: Die Transformanten werden in 2XYT-Medium bis OD600 = 0,6 kultiviert. Die Zellen wurden 3 Minuten lang bei 10.000 x g zentrifugiert, in SDS-PAGE-Probenpuffer suspendiert, 5 Minuten lang bei 100 °C erhitzt, eingefroren und aufgetaut und wie oben beschrieben bei Raumtemperatur zentrifugiert, um unlösliches Material zu entfernen. Die Probe wird auf ein 9%iges SDS-PAGE-Gel aufgetragen und der Western-Immunblot wird wie beschrieben durchgeführt (Yogev et al. 1991).
Immunpräzipitation: 5μl Antikörper pro 500μl Lysat in RIPA- oder 0,5%igen Triton-X-100-Lösungen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Alkalische Phosphatase (AP). MAB1012 hat eine hohe Affinität und erkennt mittels SDS-PAGE eine AP-Determinante, die gegen Denaturierung resistent ist. Er eignet sich daher ideal für den empfindlichen und spezifischen Nachweis von AP-Fusionsproteinen durch Western-Blot-Analysen von E.-coli-Transformanten, die Fusionsprodukte exprimieren.
Physical form
Aszites. Enthält keine Konservierungsmittel.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christina Grogan et al.
Frontiers in microbiology, 12, 633667-633667 (2021-03-06)
Mosquitoes vector many pathogens that cause human disease, such as malaria that is caused by parasites in the genus Plasmodium. Current strategies to control vector-transmitted diseases are hindered by mosquito and pathogen resistance, so research has turned to altering the
Lisa R Knoke et al.
Redox biology, 64, 102800-102800 (2023-07-07)
The thiol redox balance in the periplasm of E. coli depends on the DsbA/B pair for oxidative power and the DsbC/D system as its complement for isomerization of non-native disulfides. While the standard redox potentials of those systems are known
Tobias Schilling et al.
ACS synthetic biology, 12(12), 3656-3668 (2023-11-27)
Bacillus subtilis is a major workhorse for enzyme production in industrially relevant quantities. Compared to mammalian-based expression systems, B. subtilis presents intrinsic advantages, such as high growth rates, high space-time yield, unique protein secretion capabilities, and low maintenance costs. However
May N Taw et al.
ACS synthetic biology, 10(11), 2947-2958 (2021-11-11)
Escherichia coli remains one of the preferred hosts for biotechnological protein production due to its robust growth in culture and ease of genetic manipulation. It is often desirable to export recombinant proteins into the periplasmic space for reasons related to
Functional and topological analysis of the Burkholderia cenocepacia priming glucosyltransferase BceB, involved in the biosynthesis of the cepacian exopolysaccharide.
Videira, PA; Garcia, AP; Sa-Correia, I
Journal of Bacteriology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB101204053252660900