Fortfahren mit
AB3596
Anti-Maltose-bindendes-Protein-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
MBP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
5
€ 376,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bacteria
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Escherichia coli K12 ... Male(948538)
Immunogen
MBP: gereinigt, rekombinant.
Application
Dieser Anti-Maltose-bindendes-Protein-Antikörper erkennt Maltose-bindendes Protein und ist für die Verwendung in IP und WB validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Immunblotting: 1:500–1:3.000
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Maltose-bindendes Protein (MBP)
Physical form
Kaninchenserum. Flüssig. Enthält 0,02% Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Während der Lieferung können gelegentlich kleine Mengen des Produkts im Verschluss des Produktfläschchens eingeschlossen werden. Für Produkte mit Volumen von 200 μl oder weniger empfehlen wir, das Fläschchen vorsichtig auf eine harte Oberfläche zu klopfen oder das Fläschchen kurz in einer Tischzentrifuge zu zentrifugieren, um Flüssigkeit aus der Kappe des Behälter′s zu entfernen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200082M1321G8021
description
serum, Chemicon®
description
1.0 mg/mL, clone MBP 7G4, purified immunoglobulin
description
clone MBP-17, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone GAL-13, ascites fluid
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
MBP 7G4, monoclonal
clone
MBP-17, monoclonal
clone
GAL-13, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)