Wichtige Dokumente
MAB1956Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin αVβ1 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P1D6
Synonym(e):
CD49e, MAB1956
Größe auswählen
100 μG
€ 459,00
€ 459,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 459,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 459,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Integrin-α-5-Antikörper, Klon P1D6, azidfrei, clone P1D6, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1D6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA5(3678)
Allgemeine Beschreibung
Integrin Alpha-5 gehört zur Familie der Integrin-Alpha-Ketten. Integrine sind heterodimere integrale Membranproteine, die aus einer Alphakette und einer Betakette bestehen. Dieses Gen kodiert die Integrin-Alpha-5-Kette. Die Alpha-5-Kette wird in der extrazellulären Domäne posttranslational gespalten. Daraus entstehen Disulfid-verknüpfte leichte und schwere Ketten, die sich mit Beta 1 zu einem Fibronektinrezeptor verbinden. Neben der Adhäsion sind Integrine bekanntlich auch an der Zelloberflächen-vermittelten Signalgebung beteiligt.
Spezifität
Reagiert mit humanem Integrin Alpha-5. Die Reaktivität mit anderen Spezies ist nicht bekannt.
Anwendung
Dieser Anti-Integrin-α-5-Antikörper (Klon P1D6, azidfrei) wurde für die Verwendung in IC, IH und FUNC zum Nachweis von Integrin α 5 validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
MAB1956Z eignet sich für die Verwendung in Adhäsions- und Inhibitionsassays, bei denen Fibroblasten, Endothelzellen, Thrombozyten sowie T- und B-Lymphozyten auf Fibronektin verwendet werden.
MAB1956Z reagiert nicht mit der denaturierten Alpha-5-Untereinheit. Für Immunblots wird ein Dot Blot als Alternative zu Western Blots empfohlen.
Physikalische Form
Aufgereinigt, monoklonal, Maus, in 0,01 mol/l Phosphat, 150 mmol/l NaCl, pH-Wert 7,4, ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Verbreitet exprimiert, Eierstöcke
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manish K Rana et al.
Journal of cell science, 128(6), 1083-1089 (2015-01-27)
Increased production and assembly of extracellular matrix proteins during transdifferentiation of epithelial cells to a mesenchymal phenotype contributes to diseases such as renal and pulmonary fibrosis. TGF-β and hypoxia, two cues that initiate injury-induced fibrosis, caused human kidney cells to
John J Grzesiak et al.
Surgery, 141(6), 804-814 (2007-06-15)
We have shown recently that alpha(2)beta(1) integrin-mediated type I collagen adhesion promotes a more malignant phenotype in pancreatic cancer cell lines than other extracellular matrix (ECM) proteins. MiaPaCa-2 cells, by contrast, do not express collagen-binding integrins, but are metastatic in
Juan Pablo Robles et al.
The Journal of biological chemistry, 298(3), 101695-101695 (2022-02-11)
Vascular endothelial cells (ECs) form a critical interface between blood and tissues that maintains whole-body homeostasis. In COVID-19, disruption of the EC barrier results in edema, vascular inflammation, and coagulation, hallmarks of this severe disease. However, the mechanisms by which
Meng Lu et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 68(1), 317-332 (2018-01-23)
Hepatocytes are epithelial cells with highly specialized polarity. The disorder and loss of hepatocyte polarity leads to a weakness of cell adhesion and connection, the induction of epithelial-mesenchymal transition, and eventually the occurrence of hepatocellular carcinoma (HCC). Cluster of differentiation
Pascale Desjardins et al.
Journal of cellular physiology, 237(5), 2434-2450 (2022-02-13)
Due to its superficial anatomical localization, the cornea is continuously subjected to injuries. Damages to the corneal epithelium trigger important changes in the composition of the extracellular matrix to which the basal human corneal epithelial cells (hCECs) attach. These changes