MAB1953
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P3G8
Synonym(e):
CD51
Größe auswählen
€ 589,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 589,00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin αV Antibody, clone P3G8, clone P3G8, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P3G8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAV(3685)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Immunocytochemistry: 1:1,000. Will react with some lymphoid cell lines (B cells), many carcinoma and melanoma cell lines and osteosarcomas.
Flow cytometry
Immunoprecipitation
FACS
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable