Merck
MAB1922Z
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin α2-Antikörper, Klon 5H2, azidfrei
clone 5H2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
MerosinMchain, MAB1922
Größe auswählen
100 μG
€ 459,00
€ 459,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1023
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 459,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 459,00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1023
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5H2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rabbit, monkey
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LAMA2(3908)
rhesus monkey ... Lama2(715394)
Spezifität
Reagiert mit dem 80-kDa-Fragment der M-Kette von humanem Merosin.
SPEZIES-BEZOGENE REAKTIVITÄTEN:
Kreuzreagiert mit Merosin von Affe und Kaninchen.
Immunogen
Aufgereinigtes Human-Merosin.
Anwendung
Anti-Laminin α2-Antikörper, Klon 5H2, azidfrei weist die Konzentration von Laminin α2 nach, wurde publiziert und zur Verwendung in ELISA, IH, IP und WB validiert.
ELISA: 50 % maximale Bindung an humanes Merosin bei 1:50.000.
Immunhistochemie: 1:5.000 zum Färben von acetonfixierten 8-mm-Kryostat-Muskelschnitten vor dem Nachweis mit peroxidasekonjugiertem Sekundärantikörper.
Immunfluoreszenz
Affinitätschromatografie
Immunpräzipitation
Immunblotting
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Corinna Preuße et al.
Acta neuropathologica communications, 4(1), 45-45 (2016-04-29)
Dermatomyositis (DM) can occur in both adults and juveniles with considerable clinical differences. The links between immune-mediated mechanisms and vasculopathy with respect to development of perifascicular pathology are incompletely understood. We investigated skeletal muscle from newly diagnosed, treatment-naïve juvenile (jDM)
Elizabeth I Tang et al.
Endocrinology, 163(11) (2022-08-17)
Microtubule affinity-regulating kinases (MARKs) are nonreceptor Ser/Thr protein kinases known to regulate cell polarity and microtubule dynamics in Caenorhabditis elegans, Drosophila, invertebrates, vertebrates, and mammals. An earlier study has shown that MARK4 is present at the ectoplasmic specialization and blood-testis