MAB1397Z
Anti-ICAM-1 Antibody, clone 3E2B, Azide Free
clone 3E2B, Chemicon®, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
CD54, MAB1397
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E2B, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Icam1(15894)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
ELISA
Immunohistochemistry of acetone fixed frozen sections. (Paraffin not tested).
Flow Cytometry: Suggested working dilution 50 μg/mL. Use 5 mL of this dilution to label 0.5 x 10(e6) cells.
Immunoprecipitation: use protein G or rabbit anti-hamster IgG secondary
Clone 3E2B is reported to be function blocking against murine ICAM-1.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable