Merck
Z245372
Sigma-Aldrich
Einweg-Becher
capacity 50 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
subdivision 5 mL
Verpackung
pkg of 100 ea
H × AD
57 mm × 49 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Durchscheinendes PP mit drei Ausgiessern
  • Graduierung geprägt
  • Flacher Boden, hält Magnetrührer mittig
  • Autoklavierbar
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers