MAB1393Z
Anti-PECAM-1 Antibody, clone TLD-3A12, azide free
clone TLD-3A12, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD31, MAB1393
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TLD-3A12, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Immunohistology: frozen sections (-20°C methanol fixation), not recommended for traditional formalin fixed tissues.
ELISA
Western Blotting: 1:500. MW = 130-140 kDa
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL: Activated microglial cells.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable