Merck
MAB1152
Sigma-Aldrich
Anti-Interferon-γ-Antikörper, Klon RMMG-1
clone RMMG-1, Chemicon®, from rat
Größe auswählen
500 μG
€ 804,00
€ 804,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μG
€ 804,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 804,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RMMG-1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IFNG(3458)
Spezifität
Reagiert mit Interferon-gamma (IFNgamme) der Maus.
Immunogen
Interferon-gamma der Maus
Anwendung
Der Anti-Interferon-γ-Antikörper, Klon RMMG-1, ist ein Antikörper gegen Interferon-γ zur Verwendung in ELISA, IP, WB, IH und NEUT.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Zytokine und Zytokinrezeptoren
Neutralisiert IFNgamma der Maus; bindet mit hoher Affinität (KA = 10E9 M-1) an IFNgamma der Maus
Western-Blot (1:500)
Immunpräzipitation
Immunhistochemie
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in PBS mit 0,1 % Rinderserumalbumin.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Zur Erhaltung der vollen Aktivität gefroren bei mindestens -20 °C aufbewahren. So wird eine Haltbarkeit von bis zu 12 Monaten erzielt. Nach dem Auftauen sollte der Röhrcheninhalt in Einzelröhrchen portioniert werden, um ein wiederholtes Einfrieren und Auftauen minimal zu halten.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alma Zernecke et al.
Blood, 107(11), 4240-4243 (2006-02-10)
The chemokine RANTES has been implicated in neointimal hyperplasia after arterial injury. We analyzed the differential role of the RANTES receptors CCR1 and CCR5 by genetic deletion in apolipoprotein E-deficient mice. Deficiency in CCR5 significantly reduced neointimal area after arterial