MAB011-A/13
Anti-Apolipoprotein A-I Antibody, clone A/13
clone A/13, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
ApoAI
Größe auswählen
€ 491,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 491,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A/13, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APOA1(335)
Spezifität
AFFINITY CONSTANT: 8 x 10E9 L/mol
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Lipidstoffwechsel & Gewichtsregulierung
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable