P9541
Kaliumchlorid
for molecular biology, ≥99.0%
Synonym(e):
KCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Assay
≥99.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
770 °C (lit.)
Dichte
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Fremdaktivität
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES String
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- als Bestandteil des Danieau-Mediums sowie bei der Herstellung von phosphatgepufferter Kochsalzlösung
- bei der Herstellung von Elektrolytlösung für elektrochemische Impedanzspektroskopie und zyklische Voltammetrie-Messungen
- als Bestandteil einer HEPES-(4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonsäure)-gepufferten Tyrode-Lösung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer