Wichtige Dokumente
LX0HCI6S2
Millipore
Millistak+® Lentikulärer Scheibenfilter
X0HC, cellulose, filtration area 1.57 m2, hydrophilic
Synonym(e):
Millistak+ Lenticular Disc Filters, X0HC media series, 16 in. diameter, 7-cell, silicone seal, 2/pack
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Qualitätsniveau
Beschreibung
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Höhe
17.65 cm (6.95 in.)
Durchmesser
40.64 cm (16 in.)
Filtrationsfläche
1.57 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
565-1037 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
X0HC
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Stapeldesign
Stapeldesign: 40,64 cm Durchmesser, 7 Küvetten
Anwendung
Sekundäre Klärung der Bioreaktorernten, primär für Zellkulturen
Spezifikationen
Filtergrad X0HC
Angaben zur Herstellung
Desinfektionsprotokoll
Kann für 20 Zyklen mit heißem aufbereitetem Wasser bei 80 °C für 30 Minuten desinfiziert werden
Sterilisationsmethode
Kann durch 3 SIP (Steam-in-Place)-Zyklen von 30 min bei 123 °C sterilisiert werden
Hinweis zur Analyse
Das Abwasser einer autoklavierten (1 Zyklus von 30 min bei 123 °C) Stapelvorrichtung ist nach einem WFI-Spülen mit 100 l/m2 Medienoberfläche negativ
Gesamter organischer Kohlenstoffrest (TOC - total organic carbon): nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen mit 100 l Reinwasser je m2 Medienoberfläche
Produktwasserleitfähigkeit bei 25 °C nach dem Spülen mit Reinwasser zu 100 l/m2 Medienoberfläche je autoklavierter (1 Zyklus von 30 Minuten bei 123 °C) 30,48 cm 16er-Stapelvorrichtung
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)