Merck
IF007
Interferon-α A-Protein, rekombinant, human
Purified Recombinant Human Interferon Alpha A (Hu-IFN-alphaA & Hu-IFN-alpha2a).
Synonym(e):
Interferon alpha-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
95%
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
95%
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Aufgereinigtes rekombinantes humanes Interferon Alpha A (Hu-IFN-alphaA; Hu-IFN-alpha2a). Human-Gen: IFNA2
Produktherkunft: cDNA aus humaner Leukozyten-mRNA, die in E. coli exprimiert wird.
Physical form
Gefroren, in PBS mit 0,1 % Rinderserumalbumin (BSA).
Preparation Note
Nach Erhalt sollte dieses Produkt bei -70 °C oder kälter aufbewahrt werden, um die volle Aktivität zu erhalten. Beim Auftauen sollte der Inhalt des Röhrchens auf separate Röhrchen aufgeteilt werden, sodass Einfrieren und Auftauen auf ein Minimum beschränkt werden. Nur in Puffern mit Protein, z. B. 0,1 % Rinderserumalbumin (BSA), verdünnen.
Analysis Note
Spezifische Aktivität: Bestimmt durch Prüfung der Inhibition des virusinduzierten zytopathischen Effekts. In diesem antiviralen Assay für Interferon ist etwa 1 Einheit/ml Interferon die Menge, die erforderlich ist, um eine zytopathische Wirkung von 50 % zu erzeugen.
Other Notes
Spezifische Aktivität: Die Einheiten werden in Bezug auf den internationalen Referenzstandard für humanes Interferon alpha A (Hu-IFN-alphaA), der von nationalen Instituten für Gesundheit bereitgestellt wird, bestimmt. Eine Einheit der Aktivität wird an Rinder-MDBK-Zellen, die mit Stomatitis vesicularis-Virus (VSV) in Kontakt gebracht wurden, gemessen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
IF00704053252372438