Fortfahren mit
SRP4596
IFN-alpha 1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
IFN-α 1, IFNA1, Interferon-α
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
potency
1x10^8 units/mg
mol wt
~19.3 kDa
packaging
pkg of 100 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... IFNA1(3439)
General description
IFNα1 (Interferonα1) ist ein Interferon Typ 1. Menschliches IFN-a1 ist ein 19,3-kDa-Protein, das 166 Aminosäurereste enthält. IFN-α1 gehört zur Familie der Typ-I-Interferone (IFN) und ist in Leukozyten vorhanden. Das IFN-α1-Gen ist auf dem humanen Chromosom 9p21.3 lokalisiert.
Application
IFN-alpha 1 human wurde verwendet:
  • für die Behandlung von Mammakarzinomzellen (MDA-MB-231) im Interferonassay vor der Virusinfektion
  • als Ligand zum Vacciniavirus-B18R-Protein in einer analytischen Größenauschlusschromatographie
  • für die Behandlung der mit dem Chikungunya-Virus infizierten humanen embryonalen Nierenzelllinie (HEK293T) zum Testen der Wirkung auf den Signaltransducer und Aktivator der Transkription-1-(STAT1)-Phosphorylierung
  • als rekombinantes Interferon für die Behandlung der Lungenfibroblasten-Zelllinie (IMR90) zur Überwachung der Histon-Chaperon-Reaktion (HIRA)
Biochem/physiol Actions
IFNα1 (Interferonα1) ist ein lymphoider Faktor, der eine potente antivirale Aktivität aufweist. IFN-α1 interagiert mit IFNAR1 (InterferonαRezeptor 1) und IFNAR2. Durch diese Interaktion werden JAK1 (Janus-aktivierte Kinase 1) und Tyrosinkinase 2 aktiviert. Diese Ereignisse phosphorylieren und aktivieren STAT1 und STAT2 (Signaltransducer und Aktivator von Transkriptionsproteinen) und bewirken somit eine Hochregulierung der Interferon-stimulierten Gene, von denen einige antivirale Proteine kodieren. IFN-alpha 1 (IFN-α1) vermittelt in bestimmten Gewebearten eine Apoptose. Es kann für die Behandlung von Larynxkarzinomen nützlich sein. Die Wechselwirkung zwischen microRNA, miR-181b und IFN-α1 wird als Risikofaktor beim systemischen Lupus erythematodes erachtet.
Physical form
Ohne Additive lyophilisiert.
Preparation Note
Das Fläschchen vor dem Öffnen zentrifugieren. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen vermeiden.
In Wasser auf eine Konzentration von 0,1 bis 1 mg/ml rekonstituieren. Die Lösung kann dann in anderen wässrigen Puffern verdünnt werden.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)