Wichtige Dokumente
GVHP22205
Millipore
Durapore Microfiltration Membrane, Hydrophobic
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
Durapore PVDF
PVDF
Qualitätsniveau
Qualität
for separation
Beschreibung
Filter code GVHP
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Parameter
≤3.5 mL/min-cm2 water flow rate at 13.5 psi
Methode(n)
gas filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Filtrationsfläche
20 cm2
Membrangröße
20 cm × 20 cm
Dicke
125 μm
Porengröße
0.22 μm
Blasenpunkt
21.5 psi, methanol
Allgemeine Beschreibung
GVHP is 0.22 μm pore size Hydrophobic membrane designed for the complete removal of particles and microorganisms larger than 0.22μm in size. Suitable for a wide variety of applications including tubing and vial venting.