Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 146,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Packaging:
pack of 25 ea
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pack of 25 ea
technique(s)
dialysis: suitable
dialyser capacity
10-200 μL
diam.
11 mm
pore size
500 Da MWCO
storage temp.
2-8°C
General description
Made of cellulose acetate for low protein binding. Nominal molecular weight limit (MWCO) is approximate upper limit of molecular weight to which membrane is permeable.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description dialyser capacity 10-200 μL, MWCO 500 Da, diam. 11 mm | description dialyser capacity 500-1,500 μL, MWCO 500 Da, diam. 16 mm | description pore size 0.22 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 | description cellulose acetate circles (OE 67), 0.45 μm, 110 mm 50/pk |
| packaging pack of 25 ea | packaging pack of 25 ea | packaging pkg of 100 | packaging pack of 50 |
| dialyser capacity 10-200 μL | dialyser capacity 500-1,500 μL | dialyser capacity - | dialyser capacity - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| diam. 11 mm | diam. 16 mm | diam. 47 mm | diam. 110 mm |
| pore size 500 Da MWCO | pore size 500 Da MWCO | pore size 0.22 μm | pore size 0.45 μm |
cellulose acetate membrane for laboratory use | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cellulose acetate membrane
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?