Merck
GTTP09030
Millipore
Isopore Membranfilter
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Durchmesser
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
25 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
Blasenpunkt
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Anwendung
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Cytology
  • Air monitoring
  • SEM analysis
  • Sterility testing
  • Microplastics analysis
  • Microplastics analysis grade water
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany