Merck
GTTP04700
Isopore Membranfilter
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonym(e):
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder Elektronenmikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Trennung der Proben auf Größenbasis. Filter gleichen Gewichts sind aufgrund der niedrigen und konstanten Gewichte von Teer und Asche in der Regel nicht erforderlich.
Wir möchten Ihnen umweltverträglichere Alternativprodukte für nachhaltigere Forschungslösungen anbieten. Die inneren & äußeren Boxen mit den Membranscheiben bestehen aus biozirkulärem Material, das auf der Grundlage des ISCC-Massenbilanzierungsverfahrens verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie hier .
Application
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Überwachung der Luftqualität
  • REM-Analyse
  • Sterilitätstests
  • Analyse auf Mikroplastik
  • Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
Isopore Membranfilter werden wie folgt verwendet:
  • Wasserfiltration für metagenomische Studien
  • Rückgewinnung von Plankton-Mikroorganismen
  • Luftüberwachung
  • epifluoreszente Mikroskopie
  • Chemotaxis-Assays
Features and Benefits
  • Die Membranstruktur hält Partikel auf der Oberfläche zurück, wodurch die Zählung und Analyse vereinfacht werden
  • Isopore Membranen färben nicht, was zu einer geringen Hintergrundinterferenz führt
  • Nichthygroskopisch, ermöglicht eine schnelle Trocknung und verkürzte Probenanalysedauer
  • Transparentes Material erfordert keine Klärung für die Durchlichtmikroskopie; auch in einer braunen Variante erhältlich
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Nach dem Autoklavieren kann die Fließrate ggf. reduziert sein.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopore Membranfilter