Merck
GPWP09050
PES-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
Millipore Express®, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Millipore Express PLUS Membranfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size
Material:
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
parameter
15 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
160-185 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.22 μm pore size
bubble point
≥1.38 bar, air with 100% IPA at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Die Millipore Express PLUS Membran bietet eine ultraschnelle Filtration von Gewebekulturmedien, Zusätzen, Puffern und anderen wässrigen Lösungen. Diese Membran zeichnet sich durch hohen Durchsatz und niedrige Proteinbindung aus und kann auch in vielen unserer gebrauchsfertigen, sterilen Filtrationsgeräten verwendet werden.
Eigenschaften & Vorteile:
•Ultraschnelle Filtration und hoher Durchsatz verkürzen die Verarbeitungszeit
•Kann für sterile Filtrationsanwendungen im Autoklaven, mit Ethylenoxid oder Gammastrahlung sterilisiert werden
Anwendungen:
Sterilfiltration, Pufferfiltration, Filtration von Gewebekulturmedien
Filtercode: GPWP
Filtertyp: Siebfilter
Application
  • Sterilfiltration
  • Pufferfiltration
  • Filtration von Gewebekulturmedien
  • Probenfiltration für PFAS-Analysen (LC-MS)
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Rückhaltung oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilzen und Hefen. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) gefiltert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany