Merck
EZABNZ-180K
Millipore
Endonuclease aus Serratia marcescens
Synonym(e):
Endonuclease from Serratia marcescens, ELISA for the detection of Endonuclease A from Serriatta marcescens
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
Serratia marcescens
Qualitätsniveau
Beschreibung
96 well
Parameter
50 μL
assay range
intra-assay cv: <15%
standard curve range: 15.6-1000 pg/mL
inter-assay cv: <15%
Methode(n)
ELISA: suitable
Aufnahme
cell culture supernatant
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
ELISA for the specific detection of Benzonase® Nuclease (Endonuclease A from S.marcescens).
Anwendung
Entfernung von Nukleinsäure in Proteinproben
96 stripwell formatt ELISA
Biochem./physiol. Wirkung
Verdaut native oder hitzedenaturierte DNA und RNA.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Detects Benzonase® Nuclease using a pair of specifc monoclonal antibodies in a capture ELISA formatt. Results are determined spectrophotometrically using a Benzonase® standard curve. The assay range is 15.6-1000pg ml, with an LLOQ of 15.6pg (%CV/%Recovery <20%).
Rechtliche Hinweise
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany