ELI-006-H
IL-5 ELISPOT Antibody Pair, Human
from rat, clone JES1-5A10, clone TRFK5
Größe auswählen
€ 933,00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 933,00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Klon
JES1-5A10, monoclonal
TRFK5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Verpackung
Komponenten
• Human IL-5 Detection Antibody, clone JES1-5A10. Quantity: 100 µg.
• Streptavidin Alkaline Phosphatase. Quantity: 55 μL.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit