MAC140
Anti-Inntag 10 (IT10) Antibody, clone IT10
clone IT10-1, from mouse
Synonym(e):
Allergen Amb t V, Allergen Ra5G, Amb t 5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IT10-1, monoclonal
Speziesreaktivität
Ambrosia trifida
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Sekundär- & Kontrollantikörper
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Inntag 10 (IT10) in Immunocytochemistry applications (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 10 (IT10) in 10 µg of transfected HEK293/GFP-IT10 cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable