Merck
DX2091
Supelco
p-Dioxane
OmniSolv®
Synonym(e):
1,4-Dioxane, 1
About This Item
Lineare Formel:
-O(CH2)2O(CH2)2-
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191504
EG-Index-Nummer:
204-661-8
bp:
101.5 °C/1013 hPa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
41 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo. (from manufacture date)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.05% Water (H2O)
≤2 mg/L Peroxide (as H2O2)
Abdampfrückstand
≤1 mg/L
Farbe
clear colorless,
Brechungsindex
n20/D 1.4206-1.4226
pH-Wert
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
101.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
12 °C
Übergangstemp.
flash point 11 °C
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
UV-Absorption
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 250 nm Amax: ≤0.300
λ: 300 nm Amax: ≤0.020
λ: 350 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
O1CCOCC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
OmniSolv®
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minBoiling range101-102°CEvaporation residue1mg/L maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testPeroxide (as H2O2)2mg/L maxRefractive index (n 20/D)1.4206-1.4226UV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 250 nm0.300AU maxUV Abs. at 300 nm0.020AU maxUV Abs. at 350 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)