Fortfahren mit
900640
1,4-Dioxan
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
EC Number:
204-661-8
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
ZerO2®
Bp:
100-102 °C (lit.)
Vapor pressure:
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ZerO2®
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
356 °F
quality
anhydrous
expl. lim.
22 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.003% water
water
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Legal Information
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)