Merck
CX2286
Supelco
Cyclohexan
OmniSolv®
Synonym(e):
Hexahydrobenzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.16
Beilstein:
1900225
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191504
EG-Index-Nummer:
203-806-2
Assay:
≥99% (GC)
Methode(n):
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp:
80.7 °C (lit.)
Dampfdruck:
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Agentur
suitable for EPA 1613
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Abdampfrückstand
≤1 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Löslichkeit
0.05 g/L
UV cutoff
≤200 nm
UV-Absorption
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
OmniSolv®
Angaben zur Herstellung
Product filtered through a 0.2 μm filter
Hinweis zur Analyse
Assay (GC)99.0% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.20AU maxUV Abs. at 230 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)0.01% max
Rechtliche Hinweise
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.