Merck
CX1057
Supelco
Chloroform
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
Synonym(e):
Trichloromethane, Methylidyntrichlorid, Trichlormethan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CHCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
200-663-8
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−63 °C (lit.)
Löslichkeit
8.7 g/L
Dichte
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
SMILES String
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Stabilized with AlkeneDriSolv solvents are packed under Nitrogen and sealed with a septum.
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
Hinweis zur Analyse
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testIdentity (IR-spectrum)ConformsWater (H2O)50ppm max
Rechtliche Hinweise
DRISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2