Fortfahren mit
CUP0300
Cogent® µScale TFF system 100–240 VAC, 50–60 Hz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151800
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
material
316L stainless steel holder (filter), PTFE stir bar(s), Tygon® PVC tubing, plastic tubing (GORE STA-PURE (platinum-cured silicone expanded PTFE)), polycarbonate valve (vent), polypropylene fitting (Luer), polysulfone flow cell, silicone O-ring (for vent), silicone O-ring, titanium sensor (pressure)
feature
holdup volume< 3 mL (excluding cassette)
manufacturer/tradename
Cogent®
parameter
16 mL min. working volume, 0-5.5 bar max. inlet pressure (0-80 psi), 0.02-0.33 L/min flow rate, 1 L sample volume, 4-25 °C temperature
H
62 cm (24.40 in.)
W
41 cm (16.14 in.)
depth
48 cm (18.89 in.)
filtration area
0.005-0.0264 m2
weight
30 kg (66 lb)with holder
Features and Benefits
The Cogent® μScale system meets the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC, and is CE marked.
Other Notes
Includes tank, Pellicon® holder, and complete tubing assembly and sensors
Legal Information
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZFNSLC35A1YY2103119-MMHA000P2S
AC/DC input
100 V / 240 V, 50-60 Hz
AC/DC input
-
AC/DC input
-
AC/DC input
-
weight
30 kg (66 lb)with holder
weight
-
weight
-
weight
-
manufacturer/tradename
Cogent®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
H
62 cm (24.40 in.)
H
-
H
-
H
-
material
316L stainless steel holder (filter), Tygon® PVC tubing, polycarbonate valve (vent), polysulfone flow cell, silicone O-ring, PTFE stir bar(s), polypropylene fitting (Luer), titanium sensor (pressure), plastic tubing (GORE STA-PURE (platinum-cured silicone expanded PTFE)), silicone O-ring (for vent)
material
-
material
316L stainless steel
material
-
W
41 cm (16.14 in.)
W
-
W
-
W