CS60HX01H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonym(e):
Clarisolve 60 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materialien
TPE seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Höhe
14 cm (5.3 in.)
Länge
22 cm (8.5 in.)
Breite
7.4 cm (2.9 in.)
Filtrationsfläche
0.014 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
≤0.15 μS/cm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen