Merck
CS20MS02H1
Clarisolve 20-µm-Tiefenfilter, Labormaßstab, 0,027 m2 (0,29 ft2)
20MS, 20µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonym(e):
Clarisolve® Pod-Tiefenfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Clarisolve 20-µm-Tiefenfilter, Labormaßstab, 0,027 m2 (0,29 ft2), High-density cell cultures
Quality Segment
material
Millistak+® media, TPE seal, polypropylene
manufacturer/tradename
Clarisolve®
parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
H
14 cm (5.3 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
W
9.4 cm (3.7 in.)
filtration area
0.027 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
total organic carbon (TOC) residue
1.4-2.1 μg/L
input
sample type liquid
conductivity
0.80 – 1.59 μS/cm
shipped in
ambient
General description
Produkt Wasser; nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123  C) und Spülen bei einer Flussrate von 600 LMH Reinwasser für 10 Minuten. Während des Spülens wurde alle 2 Minuten eine Filtratprobe entnommen und auf Leitfähigkeit geprüft.
Application
Zellkulturen hoher Dichte
Features and Benefits
Filtergrad: 20MS
Preparation Note
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 2 Autoklavenzyklen von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Analysis Note
TOC-Rückstand: Nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und 10-minütigen Spülen mit Reinwasser bei einer Fließrate von 600 l/min. Am Ende der Spülung wurde eine Probe für typische TOC-Werte entnommen.
Legal Information
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung