Fortfahren mit
CS40MS01L3
Clarisolve®-Tiefenfilter im µPod-Format
40MS, 40µm, filtration area 23 cm², High-density cell cultures, Process Development Scale
Synonym(e):
Clarisolve 40 μm Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Clarisolve®-Tiefenfilter im µPod-Format, High-density cell cultures
Quality Segment
material
Millistak+® media, polypropylene
manufacturer/tradename
Clarisolve®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
H
6.99 cm (2.75 in.)
L
9.07 cm (3.57 in.)
W
4.98 cm (1.96 in.)
filtration area
0.0023 m2
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
total organic carbon (TOC) residue
0.9-1.2 μg/L
input
sample type liquid
conductivity
0.91 – 1.29 μS/cm
shipped in
ambient
General description
Produkt Wasser; nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Spülen bei einer Flussrate von 600 LMH Reinwasser für 10 Minuten. Während des Spülens wurde alle 2 Minuten eine Filtratprobe entnommen und auf Leitfähigkeit geprüft.
Analysis Note
TOC-Rückstand: Der TOC-Wert für 60HX-Medien liegt laut Messung unterhalb der Nachweisgrenzen.
TOC-Rückstand: Nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und 10-minütigen Spülen mit Reinwasser bei einer Fließrate von 600 l/min. Am Ende der Spülung wurde eine Probe für typische TOC-Werte entnommen.
Legal Information
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CS20MS01L3CS60HX01L3CS40MS02H1
description
High-density cell cultures
description
High-density cell cultures
description
High-density cell cultures
description
High-density cell cultures
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.027 m2
conductivity
0.91 – 1.29 μS/cm
conductivity
0.80 – 1.59 μS/cm
conductivity
≤0.15 μS/cm
conductivity
0.91 – 1.29 μS/cm
material
Millistak+® media, polypropylene
material
Millistak+® media, polypropylene
material
polypropylene
material
Millistak+® media, TPE seal, polypropylene
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
impurities
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
parameter
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
L
9.07 cm (3.57 in.)
L
9.07 cm (3.57 in.)
L
9.07 cm (3.57 in.)
L
22 cm (8.5 in.)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)