Merck
CS60HX05F1-X
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.55 m², High-density cell cultures, Process Scale
Synonym(e):
Clarisolve 60 μm Pod Depth Filters, 0.55 m 2 (5.92 ft 2)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produktbezeichnung
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Clarisolve®
Parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Breite
17.3 cm (6.8 in.)
Filtrationsfläche
0.55 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Aufnahme
sample type liquid
Allgemeine Beschreibung
Die CLARISOLVE® Tiefenfilter sind die erste Möglichkeit für die primäre Klärung mit einer Gradienten-Dichtestruktur, die speziell für die Partikelgrößenverteilung des vorbehandelten Beschickungsstroms konzipiert wurde. Mit verbesserter volumetrischer Kapazität und verringerter Trübung gegenüber derzeit erhältlichen Tiefenfiltern kann der Klärungsschritt der vorbehandelten Zufuhr in signifikant reduziertem Umfang durchgeführt werden, ohne dass ein zweiter Klärungsschritt erforderlich ist.
Als µPod-Format-Einheit bietet der CLARISOLVE® Tiefenfilter die schnellste und effizienteste Art und Weise, Zufuhren mit hoher Dichte zu klären und Prozesse einfach von stromaufwärts nach stromabwärts ohne Zentrifugation zu übertragen.
Dieser CLARISOLVE® Filter hat eine Filtrationsfläche von 0,55 m2 und ein Labormaßstab-Pod-Format.
Anwendung
Zellkulturen hoher Dichte
Spezifikationen
Filtergrad: 60HX
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Die Integrität bleibt nach 1 Autoklavenzyklus von 60 Minuten bei 123 °C erhalten.
Rechtliche Hinweise
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.