CH2900011
Folinsäure Calciumsalz
Ph. Eur., USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Calciumfolinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Agentur
Ph. Eur.
USP
Form
powder
Anwendung(en)
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ca+2].[nH]1c2c([c](nc1N)=O)N(C(CN2)CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])C=O
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChIKey
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
1) First line treatment for colorectal cancer: In combination with the anticancer drug 5-fluorouracil (5-FU), Irinotecan, Cisplatin or Oxaliplatin, and its derivatives. Calcium Folinate is a modulator of 5-FU and enhances its efficacy in cancer chemotherapy.
2) Treatment of certain neoplastic diseases, severe psoriasis, and adult rheumatoid arthritis as a rescue therapy to reduce the toxic side effects of intermediate or high doses of methotrexate.
3) Treatment of anemia caused by folate deficiency.
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Anwendung
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Arcofolin® Methylfolate as a superior alternative to Folic Acid has uniquely become available for nutritional supplementation and fortification.
Verwandter Inhalt
Our high-quality folates are manufactured under cGMP guideline ICH Q7 and backed by dedicated regulatory support worldwide.
Unsere qualitativ hochwertigen Folate werden nach der cGMP-Richtlinie ICH Q7 hergestellt und durch speziellen weltweiten regulatorischen Support unterstützt.