Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Auto2D®
compatibility
Auto2D® Electrophoresis Device
storage temp.
room temp
General description
Electrode Chip Plus is the essential part of the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device when running the system with "Auto2D Plus" mode.
Application
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Legal Information
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany