Fortfahren mit
AG310
Fluoro-Jade® B
Synonym(e):
FJB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
form
powder
mol wt
Mw 681 Da
manufacturer/tradename
Fluoro-Jade®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
fluorescence
λex 480 nm; λem 525 nm
General description
Fluoro-JadeⓇ B ist ein polyanionisches Fluoreszein-Derivat, das sensitiv und spezifisch an degenerierende Neuronen bindet. Es ist ein dunkelrotes Pulver, das grün schillert, mit einem Anregungspeak bei 480 nm und einem Emissionspeak bei 525 nm. Der Filter zur Visualisierung von Fluoro-Jade B ist ein Fluoreszein/FITC-Filter.Ⓡ Fluoro-JadeⓇ B kann mit den meisten Arten und Dicken von Gewebeschnitten verwendet werden, einschließlich Gefrier-, Vibratomkryostat- oder Paraffinschnitte von 3–50 µm. Fluoro-JadeⓇ B ist schneller und zuverlässiger als ältere Verfahren (z. B. unterdrücktes Silber) für den eindeutigen qualitativen Nachweis und die quantitative Messung von beidem sowie feinskalierter Neuronendegeneration.
N-terminales, GST-markiertes, rekombinantes menschliches XIAP von voller Länge, von Baculovrus in Sf21-Insektenzellen exprimiert.
Application
Aussehen: Dunkelrotes Pulver mit grünem Schimmer.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Physical form
Filtersystem: Fluoreszein/FITC
Löslichkeit: In Wasser und Basen stark löslich, in Alkohol und schwachen Säuren mäßig löslich.
Preparation Note
Das Pulver sollte gut verschlossen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden; vorzugsweise in einem Exsikkator aufgrund seiner hygroskopischen Natur. Die flüssige Stammlösung (0,01 %) in destilliertem Wasser kann bei 2–8 °C bis zu 3 Monate aufbewahrt werden. Die Arbeitslösung (0,0004 %) in 0,1 % Essigsäure sollte frisch hergestellt und nicht gelagert oder erneut verwendet werden.
Analysis Note
Diese Schichtchromatographie mit Cellulose-Platten und einem Lösungsmittelsystem aus n-Propinol, Wasser und Ammoniumhydroxid (6:5:2) zeigte das Vorhandensein von zwei fluoreszierenden Isomeren und zwei nicht fluoreszierenden Spurenbändern. Es lag keine Menge Fluoreszein oder Fluoro-Jade B vor
Legal Information
FLUORO-JADE is a registered trademark of Histo-Chem, Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Toxizität: Obwohl die Verbindung scheinbar eine geringe Toxizität aufweist, wurde sie nicht ausgiebig bewertet, weshalb mit routinemäßiger Vorsicht im Labor gearbeitet werden sollte. Nicht zum menschlichen Verzehr vorgesehen.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)