Fortfahren mit
AG30P
Humanes IgE, Myelom
Synonym(e):
Humanes Myelom-IgE, IgE aus Myelom, IgE-Myelom-Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
assay
≥80% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Produktherkunft: Humanes IgE, Myelom. Das Ausgangsmaterial wurde auf HIV 1, HIV 2, HTLV I, HTLV II, Hepatitis B und C und Syphilis getestet und das Ergebnis war negativ.
Physical form
Flüssigkeit in 10 mM Natriumphosphat, pH 7,2; enthält 0,85 % Natriumchlorid und 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Aufgereingt durch Dialyse mit entionisiertem Wasser und Gelfiltration.
Bei -20°C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Ersetzt: AG30S
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5404401152I5154
description
-
description
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
description
This Human IgE, Myeloma is validated for use as an Immunoassay standard.
description
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
(Human myeloma)
biological source
human
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
>95% (SDS-PAGE)
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Humanes IgE, Myelom
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)