Wichtige Dokumente
ABT1382
Sigma-Aldrich
Anti-Neurocan
from rabbit
Synonym(e):
Neurocan core protein, 245 kDa early postnatal core glycoprotein, Chondroitin sulfate proteoglycan 3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ncan(58982)
Allgemeine Beschreibung
Neurocan-Kernprotein (UniProt: P55067; auch bekannt als frühes postnatales 245-kDa-Kernglykoprotein, Chondroitinsulfatproteoglykan 3) wird durch das Gen Ncan(auch bekannt als Cspg3) bei Ratten kodiert. Neurocan ist ein sekretiertes Protein der Aggrecan/Versican-Proteoglycan-Familie, das im frühen postnatalen und erwachsenen Gehirn vorkommt. Während der frühen postnatalen Entwicklung macht Neurocan mindestens 20 % der Proteine der löslichen Proteoglykane im Gehirn aus. Neurocan enthält hauptsächlich Chondroitinsulfat, aber auch N- und O-verknüpfte Oligosaccharide. Es ist nachweislich an der Modulation der Zelladhäsion und -migration beteiligt und reguliert das Auswachsen von Neuriten. Neurocan interagiert mit verschiedenen Zelloberflächenmolekülen, wie N-CAM, L1/Ng-CAM usw., und moduliert die zellbindenden und das Neuritenwachstum fördernden Aktivitäten dieser Moleküle. Neurocan wird mit einem 22 AS großen Signalpeptid synthetisiert, das anschließend gespalten wird, um die reife Form zu bilden. Neurocan enthält eine C-Typ-Lectin-Domäne, zwei EGF-ähnliche Domänen, eine Ig-ähnliche V-Typ-Domäne, zwei verknüpfte Domänen und eine Sushi-Domäne (CCP/SCR). (Literatur: Rauch, U., et al. (2001) Cell Mol. Life Sci. 58(12-13):1842-56; Zhou, XH et al. (2001). Mol. Cell Biol. 21(17): 5970-78).
Spezifität
Dieser polyklonale Kaninchenantikörper weist die Neurocan in fetalem und adultem Rattenhirn nach.
Immunogen
Epitop: unbekannt
Neurocan in voller Länge, isoliert aus dem Gehirn von 7 Tage alten embryonalen Ratten und aufgereinigt durch Immunaffinitätschromatographie mit monoklonalen Antikörpern.
Anwendung
Dieses polyklonale Kaninchen-Anti-Neurocan, Best.-Nr. ABT1382, ist ein polyklonaler Kaninchenantikörper zum Nachweis des Neurocan-Kernproteins, der für die Verwendung in der Immunfluoreszenz getestet wurde.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Qualität
Beurteilt mittels Immunfluoreszenz in embryonalem E14-Rattenhirn (Gefrierschnitte) und erwachsenem Rattengehirn (Gefrierschnitte).
Immunfluoreszenzanalyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Neurocan in embryonalem E14-Rattenhirn (Gefrierschnitte) und im E14-Neokortex von Ratten nach.
Zielbeschreibung
135,55 kDa berechnet.
Physikalische Form
Format: Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchenantiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guo-Yu Wang et al.
Neural regeneration research, 16(8), 1638-1644 (2021-01-13)
Cell transplantation is a potential treatment for spinal cord injury. Olfactory ensheathing cells (OECs) play an active role in the repair of spinal cord injury as a result of the dual characteristics of astrocytes and Schwann cells. However, the specific