Produktname
Anti-Chondroitin-Sulfat-Proteoglykan-Antikörper, Gehirn (Kernprotein), Klon Cat-301, clone Cat-301, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
Cat-301, monoclonal
species reactivity
primate, human, rat, gerbil, feline, hamster, guinea pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAN(176)
General description
Der Name leitet sich vom Namen des monoklonalen Antikörpers ab, der ursprünglich für die Identifizierung der Expression verwendet wurde, die immunzytochemisch nachgewiesen wurde.
Die Unterbrechung der normalen Muster der neuronalen Aktivität während der kritischen frühen postnatalen Periode durch physische oder biochemische Mittel führt zu einer starken und irreversiblen Verringerung der CAT-301-Konzentration. Ein ähnlicher Eingriff bei ausgewachsenen Tieren hat keine Auswirkung.
CAT-301 ist mit Aggrecan aus dem Gelenkknorpel verwandt. Der CAT-301-Antikörper reagiert immunologisch mit Aggrecan, und sowohl das mit Chondroitinase behandelte Aggrecan als auch CAT-301 haben eine sichtbare Größe von 550 kDa. CAT-301 wird jedoch nicht durch Keratansulfat glykosyliert, wie es bei Aggrecan der Fall ist.
Immunogen
Application
Immunzytochemie
Immunoblot
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Chondroitin-Sulfat-Proteoglykan-Antikörper, Gehirn (Kernprotein), Klon Cat-301
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c