Wichtige Dokumente
AB-G
Sigma-Aldrich
Assay Buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable