Fortfahren mit
ABE2622
Anti-SYCP2-Antikörper
serum, from rabbit
Synonym(e):
Synaptonemal complex protein 2, SCP-2, Synaptonemal complex lateral element protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYCP2(10388)
mouse ... Sycp2(320558)
General description
Das synaptonemale Komplexprotein 2 (UniProt: Q9CU3; andere Bezeichnungen sind SCP-2, SYCP2, laterales Elementprotein des synaptonemalen Komplexes) wird vom Gen Sycp2 (auch als Scp2 bezeichnet) (Gen-ID: 320558) in Mäusen kodiert. SYCP2 kommt im Hoden und in Spermatozyten vor; es ist eine Hauptkomponente der axialen/lateralen Elemente synaptonemaler Komplexe (SCS) während der meiotischen Prophase und spielt eine Rolle beim Zusammenbau synaptonemaler Komplexe. Es wird für eine normale meiotische Chromosomenpaarung während der Oozyten- und Spermatozytenentwicklung sowie für die normale männliche und weibliche Fruchtbarkeit benötigt. SYCP2 gilt als primäre Determinante für axiale/laterale Elemente und kann mit SYCP3 heterodimerisiert werden. Es ist erforderlich, um SYCP3 in den synaptonemalen Komplex zu integrieren. Für die Bindung an SYCP3 ist eine evolutionär konservierte gewendelte Coiled-Coil-Domäne in SYCP2 erforderlich. Defekte in SYCP2 führen bei männlichen Mäusen aufgrund einer defekten meiotischen Chromosomenpaarung während der Spermatozytenentwicklung zur Sterilität. SYCP2-defiziente Mäuse weisen außerdem ein deutlich geringeres Hodengewicht auf.
~200 kDa gemessen; 172,12 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
His-markiertes rekombinantes Fragment, das 246 Aminosäuren aus der C-terminalen Region des synaptonemalen Komplexproteins 2 der Maus entspricht.
Application
Anti-SYCP2 (Best.-Nr. ABE2622) ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf das synaptonemale Komplexprotein 2 gerichtet ist und in Immunhistochemie und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SYCP2 in ausgestrichenen Zellkernen von Spermatozyten der Maus nachgewiesen. (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. P. Jeremy Wang an der University of Pennsylvania).
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SYCP2 in ausgestrichenen Zellkernen von Oozyten und Spermozyten nachgewiesen (Yang, F., et. al. (2015). EMBO Mol Med. 7(9):1198-210).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SYCP2 in Hodengewebelysat von erwachsenen Mäusen nachgewiesen (Yang, F., et. al. (2006). J Cell Biol. 173(4):497-507).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper erkennt das synaptonemale Komplexprotein 2 in Mäusehoden und ein Epitop in den Aminosäuren 1255–1500 im C-terminalen Bereich.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Polyklonales Kaninchen-Antiserum mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blotting in Hodengewebelysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:1.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde SYCP2 in 50 µg Hodengewebelysat von Mäusen nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA052607WH0006342M1SAB1406412
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... SYCP2(10388)
mouse ... Sycp2(320558)
Gene Information
human ... CTDSP2(10106)
Gene Information
human ... SCP2(6342)
Gene Information
human ... SCP2(6342)
UniProt accession no.
Q9CUU3
UniProt accession no.
O14595
UniProt accession no.
P22307
UniProt accession no.
P22307
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABE262204054839169618