Merck
GF67002757
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
200mm tube, 0.56mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 0.30mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
PT027200
Größe auswählen
1 EA
€ 1.220,00
€ 1.220,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 1.220,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 1.220,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 670-027-57
L × Wandstärke
200 mm × 0.13 mm
AD × ID
0.56 mm × 0.30 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)