Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, IHC, WB
Citations:
6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KMT2C(58508)
mouse ... Kmt2C(231051)
General description
Histon-Lysin-N-Methyltransferase 2D (EC 2.1.1.43; UniProt O14686; auch bekannt als MLL4, ALL1-verwandtes Protein, Lysin-N-Methyltransferase 2D) wird beim Menschen durch das KMT2D-Gen (auch bekannt als MLL4, ALR, KABUK1, MLL2) kodiert (Gen-ID: 8085). MLL4 methyliert Lys-4 des Histons H3 und bildet so eine H3K4-Mono- und Di-Methylierung (H3K4me1/2), die eine spezifische Markierung für Transkriptionsverstärker darstellt. MLL4 ist auch ein Bestandteil des MLL3/4-Proteinkomplexes, der bei der Zelldifferenzierung und der Entwicklung von Tieren eine wichtige Rolle spielt. MLL4 ist im Zellkern lokalisiert und wird in den meisten embryonalen und erwachsenen Geweben exprimiert. Defekte in MLL4 (in der Literatur oft als MLL2 und KMT2D bezeichnet) wurden mit dem Kabuki-Syndrom und angeborenen Herzerkrankungen in Verbindung gebracht. Inaktivierende Mutationen im MLL4/MLL2/KMT2D-Gen wurden mit vielen Krebsarten in Verbindung gebracht, darunter Medulloblastom, Non-Hodgkin-Lymphom, diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, Prostatakrebs, Brustkrebs, Leberzellkarzinom, Eierstockkrebs, Lungen-, Blasen-, Kopf- & Halskrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. (Ref.: Lee, S., et al. (2013). Elife. 2:e01503; Lawrence, M.S., et al., (2014). Nature. 505(7484): 495-501).
~540 kDa beobachtet; 540,19 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Ein lineares Peptid, das 18 Aminosäuren aus der N-terminalen Region von menschlichem MLL-3 entspricht.
Epitop: unbekannt
Application
Anti-MLL3, Best.-Nr. ABE1851, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf die Histon-Lysin-N-Methyltransferase 2C abzielt und in Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Epigenetik & Zellkernfunktion
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies MLL-3 in Maushoden, Rattengebärmutter und Mausnierengewebe nach.
Analyse der Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies MLL-3 in MEF-Zellen nach (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21): 8513-8).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies MLL-3 in Western-Blotting-Anwendungen nach (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21): 8513-8); Bres V., et al. 2009. Mol Cell. 36(1): 75-87).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies MLL-3 in Urotheltumoren der Maus nach (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21): 8513-8).
Analyse der Chromatin-Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wies MLL-3 in MEF-Zellen nach (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21): 8513-8).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies MLL-3 in Western-Blotting-Anwendungen nach (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21): 8513-8); Bres V., et al. 2009. Mol Cell. 36(1): 75-87).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies MLL-3 in Urotheltumoren der Maus nach (Lee, J., et. al. (2009) Proc Natl Acad Sci USA. 106(21): 8513-8).
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Antikörper weist das MLL-3-Protein in Zellen von Mensch, Maus und Ratte nach. Es zielt auf ein Epitop innerhalb von 18 Aminosäuren in der internen Region der N-terminalen Hälfte.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in U2OS-Kernextrakt.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies MLL-3 in 10 µg Kernextrakt von U2OS-Zellen nach.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies MLL-3 in 10 µg Kernextrakt von U2OS-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c