AB5398P
Anti-Vanilloid Receptor Like Protein Antibody, pain, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
VRL-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Darf nicht reagieren mit
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRPV2(51393)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuroinflammation & Schmerz
Neurotransmitter & Rezeptoren
Immunohistochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on rat dorsal root ganglia and spinal cord.
Immunocytochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on rat dorsal root ganglia and spinal cord.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable