Merck
AB1620
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, goat polyclonal
Größe auswählen
500 μL
€ 528,00
€ 528,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1584
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μL
€ 528,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 528,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1584
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Vimentin-Antikörper, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VIM(7431)
Spezifität
Erkennt Vimentin in kultivierten Säugerzellen und Gewebeschnitten. Im Immunblotting färbt AB1620 spezifisch die Vimentin-Bande (58 kD) unter Verwendung von Ganzzell- oder Gewebeextrakten. Keine Reaktivität mit Desmin, Keratin, Neurofilamenten oder Gliafilamenten. Zeigt breite Kreuzreaktivität unter Säugerspezies unter Anwendung verschiedener Methoden zur Immunmarkierung.
Immunogen
Vimentin aufgereinigt aus kultivierten humanen Vorhautfibroblasten.
Anwendung
Der Anti-Vimentin-Antikörper weist den Vimentin-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in IC, IH, IH(P) und WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunhistochemie: 1:20–1:40. Zeigt in Immunperoxidase- und Immunfluoreszenz-Assays Reaktivität mit gefrorenen Gewebeschnitten und formalinfixiertem, paraffineingebettetem Gewebe.
Immunzytochemie
Western Blot
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
58 kDa
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Reines Ziegenserum. Flüssigkeit mit 0,1 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 1 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mammakarzinomgewebe, Kolon, Prostata, Tonsillen, tonsilläres Lymphom, Uterus, Harnleiter
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karen A Sap et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 18(9), 1705-1720 (2019-05-30)
Huntington's disease is caused by a polyglutamine repeat expansion in the huntingtin protein which affects the function and folding of the protein, and results in intracellular protein aggregates. Here, we examined whether this mutation leads to altered ubiquitination of huntingtin
Soumya Navneet et al.
Redox biology, 24, 101199-101199 (2019-04-27)
Hyperhomocysteinemia (Hhcy), or increased levels of the excitatory amino acid homocysteine (Hcy), is implicated in glaucoma, a disease characterized by increased oxidative stress and loss of retinal ganglion cells (RGCs). Whether Hhcy is causative or merely a biomarker for RGC
DNA-PK target identification reveals novel links between DNA repair signaling and cytoskeletal regulation.
Kotula, E; Faigle, W; Berthault, N; Dingli, F; Loew, D; Sun, JS; Dutreix, M; Quanz, M
Testing null
Protein aggregation of SERCA2 mutants associated with Darier disease elicits ER stress and apoptosis in keratinocytes.
Wang, Y; Bruce, AT; Tu, C; Ma, K; Zeng, L; Zheng, P; Liu, Y; Liu, Y
Journal of Cell Science null
Sebastian E Illanes et al.
Fertility and sterility, 100(2), 550-560 (2013-05-28)
To establish whether human fallopian tube (FT) epithelium can induce apoptosis in T lymphocytes and endometrial cells. Laboratory-based study. Hospital. Women undergoing abdominal hysterectomy for FT samples, and women volunteers with and without endometriosis for endometrial biopsies. FT samples obtained
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.