Fortfahren mit
AB15468
Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonym(e):
ChAT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ICC, IHC
Citations:
1
€ 517,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Chat(12647)
Immunogen
Synthetisches Peptid, das dem menschlichen/murinen ChAT-Protein entspricht.
Application
Der Anti-Cholin-Acetyltransferase-Antikörper ist ein Antikörper gegen Cholin-Acetyltransferase für die Verwendung in IC und IH.
Forschungs-Unterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie: 1:1000-1:2.000 unter Verwendung von 2 % in Paraformaldehyd fixiertem Gewebe.
Immunzytochemie: 1:1000-1:2.000 unter Verwendung von 2 % in Paraformaldehyd fixierten Zellen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden noch nicht getestet. Aufgrund der ähnlichen Immunogensequenz ist zu erwarten, dass der Antikörper mit allen Menschen reagiert.
Cholin-Acetyltransferase [ChAT]
Physical form
Flüssig in PBS, pH-Wert 7,2 mit 0,02% Natriumazid
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei Lagerung bei 2 - 8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate nach Empfang haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5042PAB5042MAB5350
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
UniProt accession no.
P28329
UniProt accession no.
P28329
UniProt accession no.
P28329
UniProt accession no.
P28329
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
28C4, monoclonal
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
SooHyun Kim et al.
Journal of neuroendocrinology, 32(1), e12830-e12830 (2020-01-17)
Rapid nonclassical effects of 17β-oestradiol (E2 ) on intracellular signalling have been identified in the basal forebrain, although the extent to which these actions may be different in males and females is unknown. Previous work has shown that E2 rapidly
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB1546804053252401275