Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 291,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
FMRFamid
Application
Der Anti-FMRFamid-Antikörper ist ein Antikörper gegen FMRFamid zur Verwendung in IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Hormone & Rezeptoren
Hormone & Rezeptoren
Immunhistochemie: 1:1.000-1:5.000
Anwendungshinweise für die Immunhistochemie:
- Empfohlene Perfusionsschritte:
1) Ca2+-freie Tyrode-Lösung
2) Paraformaldehyd-Pikrinsäure-Fixativ
3) 10 % Saccharose in PBS als biogenes Gefrierschutzmittel
- Gewebe rasch sezieren und übernacht in 0,1 mol/l Phosphatpuffer (pH 7,4) mit 10 % Saccharose aufbewahren.
- Die auf Objektträgern aufgebrachten Gewebeschnitte mit Blockierungspuffer 1 Stunde lang bei Raumtemperatur inkubieren.
- Den Blockierungspuffer entfernen und die Objektträger mit dem primären Antikörper (AB15348, in Blockierungspuffer verdünnt auf die gewünschte Arbeitskonzentration) 18-24 Stunden bei 2-8 °C inkubieren.
- Den primären Antikörper entfernen und 3-mal in PBS spülen.
- Die Gewebeschnitte mit fluoreszenzmarkiertem sekundären Antikörper 60 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubieren.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Anwendungshinweise für die Immunhistochemie:
- Empfohlene Perfusionsschritte:
1) Ca2+-freie Tyrode-Lösung
2) Paraformaldehyd-Pikrinsäure-Fixativ
3) 10 % Saccharose in PBS als biogenes Gefrierschutzmittel
- Gewebe rasch sezieren und übernacht in 0,1 mol/l Phosphatpuffer (pH 7,4) mit 10 % Saccharose aufbewahren.
- Die auf Objektträgern aufgebrachten Gewebeschnitte mit Blockierungspuffer 1 Stunde lang bei Raumtemperatur inkubieren.
- Den Blockierungspuffer entfernen und die Objektträger mit dem primären Antikörper (AB15348, in Blockierungspuffer verdünnt auf die gewünschte Arbeitskonzentration) 18-24 Stunden bei 2-8 °C inkubieren.
- Den primären Antikörper entfernen und 3-mal in PBS spülen.
- Die Gewebeschnitte mit fluoreszenzmarkiertem sekundären Antikörper 60 Minuten lang bei Raumtemperatur inkubieren.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physical form
Flüssigkeit mit 0,05 % Natriumazid.
Serum
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| AB15348 | 04053252624865 |