SAB4200776
Anti-Tubulin, Tyrosine antibody, Mouse monoclonal
clone TUB-1A2, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Tubulin Alpha-1 Chain
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TUB-1A2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~55 kDa
Speziesreaktivität
Xenopus, Arabidopsis sp., yeast, insect, rat, hamster, porcine, monkey, bovine, human, mouse, canine, chicken
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa or Chicken fibroblast cells
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG3
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable