AB15014
Anti-Glycine Receptor α3 subunit Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
glycine receptor alpha 3 subunit, glycine receptor, alpha 3, glycine receptor, alpha-3 polypeptide, ligand gated ion channel
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
WB
western blot: suitable
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLRA3(8001)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable