Wichtige Dokumente
AB10343
Sigma-Aldrich
Anti-UGT2B7 Antibody (UDP-Glycosyltransferase 2B family, polypeptide 7)
serum, Chemicon®
Synonym(e):
3,4-catechol estrogen specific, UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP glycosyltransferase 2 family, polypeptide B7, UDP-glucuronosyltransferase 2B7, UDP-glucuronyltransferase, family 2, beta-7
Größe auswählen
50 μL
€ 381,00
€ 381,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μL
€ 381,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 381,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UGT2B7(7364)
Allgemeine Beschreibung
UGT2B7 (UDP-Glucuronosyltransferase-2B7) is a phase II metabolism isoenzyme active in the liver, kidneys, gastrointestinal tract and brain.It is found on the endoplasmic reticulum and nuclear membranes of cells. UGT2B7 is the major isoform for the metabolism of morphine to the main metabolites.
Immunogen
Epitope: a.a S80–V122
Recombinant human UGT2B7
Anwendung
Detect UGT2B7 (UDP-Glycosyltransferase 2B family) using this Anti-UGT2B7 Antibody (UDP-Glycosyltransferase 2B family, polypeptide 7) validated for use in WB.
Western Blot Analysis: A 1:5000 dilution of this lot detected baculovirus expressed recombinant human UGT2B7 protein.
Qualität
Routinely evaluated by Western Blot on baculovirus expressed recombinant human UGT2B7 protein.
Zielbeschreibung
61 kDa
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1